Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Vivaspin™ Turbo centrifugalkoncentratorer tilbyder det optimale valg til maksimal koncentration eller bufferudvekslingsapplikationer med deres brede udvalg af MWCO'er og markedets unikke membranvalg af RC og PES-membran.
De Vivaspin™ Turbo 15 RC koncentratorer er de regenererede cellulosekoncentratorer med de højeste flowhastigheder på markedet på grund af deres store, dobbelte lodrette membraner og slanke indre profil, som minimerer proteinpolarisering og efterfølgende tilsmudsning af membranen og sikrer maksimale proceshastigheder helt ned til de sidste 100μ L.
- Unikt optimalt membranvalg (PES og RC )
- Fuldstændige genopretninger
- Hurtigste koncentrationer
- Højeste kemikalieresistens
- Nem retentatindsamling
- Gradueret og markerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | Regenereret cellulose |
| MWCO | 5 kDa |
| Prøvevolumen | 15 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Mængde | 12 stk./pakke |
| Type | Centrifugalkoncentrator |
| Vis mere |