Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16626942 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12/Pk.
48/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 16626942
Brand: Sartorius VS15TR01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vivaspin™ Turbo 15 Regenereret Cellulose (RC ) ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer til protein-, DNA-, nanopartikel- og viruskoncentration for 4-15 ml prøvevolumener. Få den hurtigste prøvekoncentration med den højeste genindvinding for dine proteinprøver.
Vivaspin™ Turbo centrifugalkoncentratorer tilbyder det optimale valg til maksimal koncentration eller bufferudvekslingsapplikationer med deres brede udvalg af MWCO'er og markedets unikke membranvalg af RC og PES-membran.
De Vivaspin™ Turbo 15 RC koncentratorer er de regenererede cellulosekoncentratorer med de højeste flowhastigheder på markedet på grund af deres store, dobbelte lodrette membraner og slanke indre profil, som minimerer proteinpolarisering og efterfølgende tilsmudsning af membranen og sikrer maksimale proceshastigheder helt ned til de sidste 100μ L.
  • Unikt optimalt membranvalg (PES og RC )
  • Fuldstændige genopretninger
  • Hurtigste koncentrationer
  • Højeste kemikalieresistens
  • Nem retentatindsamling
  • Gradueret og markerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 15 mL
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Mængde 12/Pk.
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 77 mm