Beskrivelse
- Tame Tough Samples
- More to Analyze
- Interference-Free
- Label Friendly
- Direct Sample Retrieval
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Centrifugefilter |
| Format | Spinsøjle |
| Materiale | Polystyrene, Polyethylene, SAN |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Solvent Absorption |
| Type | Filtrate |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Prøvevolumen | 2,5 ml |