Få mere at vide
Cytiva Vivaspin™ 6 prøvekoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10385021 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Pakningsstørrelse
10385021 10 kDa Pakke med 25
10794217 30 kDa Pakke med 25
10116914 5 kDa Pakke med 25
10269574 10 kDa Pakke med 25
10229624 100 kDa Pakke med 25
10650561 3 kDa Pakke med 25
10794407 50 kDa Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10385021 Leverandør Cytiva Leverandørnr. VS0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1791.07 DKK / Pakke med 25
    Spare 148.93 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Anvendes til et-trins, ikke-denaturerende prøvekoncentration i et enkelt rør for minimal prøvehåndtering og reduceret prøvetab. Cytiva Liv Vivaspin™ 6 prøvekoncentratorer henvender sig til forskere, der arbejder med prøvevolumener fra 100μ l til 20 ml, med en række MWCO-værdier fra Mr 3 000 til 100 000.
Op til 30 gange koncentration af prøven kan opnås med genvinding af målmolekylet typisk over 95 %. Patenteret dead-stop-teknologi sikrer, at prøverne ikke kan koncentreres til tørhed og muliggør direkte genvinding af koncentrat.
  • Accepter prøvevolumener fra 100 μL til 20 ml med en række molekylvægtsgrænseværdier fra M r 3000 til 100.000
  • Vertikal polyethersulfon semipermeabel membran, der adskiller øvre og nedre kammer, modstår blokering og tolererer høj strømningshastighed
  • Centrifugering tvinger opløsningsmidlet gennem membranen og efterlader en koncentreret prøve i det øvre kammer
  • Kompatibel pH-område: 1 til 9
  • Aktivt membranareal: 2,5 cm 2
For maksimal genvinding skal du vælge en MWCO, der er mindst 50 % mindre end molekylstørrelsen af arten af interesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Filtreringsområde 2,5 cm 2
Mængde 25/Pk.
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 122 mm
Bredde (metrisk) 17 mm