Få mere at vide
Cytiva Vivaspin™ 20 prøvekoncentratorer
Artikelnummer. 10219484 Shop alle Cytiva produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10219484
Brand: Cytiva 28932358
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til et-trins, ikke-denaturerende prøvekoncentration i et enkelt rør for minimal prøvehåndtering og reduceret prøvetab. Cytiva Liv Vivaspin™ 20 prøvekoncentratorer henvender sig til forskere, der arbejder med prøvevolumener fra 100μ l til 20 ml, med en række MWCO-værdier fra Mr 3 000 til 100 000.
Op til 30 gange koncentration af prøven kan opnås med genvinding af målmolekylet typisk over 95 %. Patenteret dead-stop-teknologi sikrer, at prøverne ikke kan koncentreres til tørhed og muliggør direkte genvinding af koncentrat.
  • Accepter prøvevolumener fra 100 μL til 20 ml med en række molekylvægtsgrænseværdier fra M r 3000 til 100.000
  • Vertikal polyethersulfon semipermeabel membran, der adskiller øvre og nedre kammer, modstår blokering og tolererer høj strømningshastighed
  • Centrifugering tvinger opløsningsmidlet gennem membranen og efterlader en koncentreret prøve i det øvre kammer
  • Kompatibel pH-område: 1 til 9
  • Aktivt membranareal: 6,0 cm 2
For maksimal genvinding skal du vælge en MWCO, der er mindst 50 % mindre end molekylstørrelsen af arten af interesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 3 kDa
Filtreringsområde 6 cm 2
Mængde 25/Pk.
Volumen (metrisk) 5 til 20 ml
Længde (metrisk) 116 mm
Bredde (metrisk) 30 mm