Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 20-centrifugalkoncentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4187757 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Startpakke 2 af hver af: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da
Mængde:
12 stk./pakke
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
Artikelnummer. 10757651
Brand: Sartorius VS2042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder øget volumenfleksibilitet og performance. Vivaspin™ 20-centrifugalkoncentrator håndterer op til 20 ml i rotorer med svingspand og 14 ml i rotorer med fast vinkel, der accepterer 50 ml centrifugerør. Har to lodrette membraner for uovertruffen filtreringshastighed og> 100 gange koncentration.
Tilbyder øget volumenfleksibilitet og performance. VivaspinTM 20-centrifugalkoncentrator håndterer op til 20 ml i rotorer med svingspand og 14 ml i rotorer med fast vinkel, der accepterer 50 ml centrifugerør. Har to lodrette membraner for uovertruffen filtreringshastighed og >100 gange koncentration.
Vivaspin™ 20-centrifugalkoncentratorer er udviklet til at give øget volumenfleksibilitet og performance. Vivaspin™ 20 kan håndtere op til 20 ml i rotorer med svingspand og 14 ml i rotorer med fast vinkel, der accepterer 50 ml centrifugerør. Vivaspin™ 20 har to lodrette membraner, der giver uovertruffen filtreringshastighed og> 100 gange koncentration. Volumeninddelingen gør det muligt at overvåge koncentrationsprocessen, og den modificerede dead stop-lomme gør det nemmere at pipettere det endelige koncentrat. For at opnå større procesfleksibilitet fås Vivaspin™ 20 med unikt tilbehør og driftsmetoder. Ved afsaltning i ét trin efter opkoncentrering placeres en diafiltreringskop fyldt med buffer på koncentratoren og centrifugeres for at opnå 98 % saltfjernelse i stedet for to centrifugeringer for at opnå det samme resultat med den traditionelle genopfyldnings- og gencentrifugeringsprocedure. Hvis der ikke er en passende centrifuge til rådighed, eller hvis der kun skal behandles en enkelt prøve, kan Vivaspin™ 20 fyldes med op til 15 ml og derefter sættes under tryk for at opnå koncentration på bænken. For endnu hurtigere behandling kan gastrykfiltrering kombineres med centrifugering. Trykfugering er især nyttig til vanskelige eller tyktflydende prøver som f.eks. serum, når der anvendes en lav procestemperatur, eller generelt når minimal procestid er afgørende.
  • PES-membran med høj flux
  • Høj retentatgenvinding > 90 %
  • Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration
  • Universal rotorkompatibilitet
  • Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
  • Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
  • Volumen graduering for nem læsning/overvågning
  • 100 gange koncentration med dobbelte lodrette membraner
  • Yderligere mulighed for tryksat drift
Rotorkompatibilitet
Bemærk venligst: Vivaspin™ 20 (30 mmx 116 mm) er designet til at passe ind i rotorer, der kan rumme Falcon 50 ml koniske bundrør, f.eks. Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor med BUC 5-spande og 368327-adaptere; Beckman TA-10.250 25°fast vinkel rotor med 356966-adaptere; Multifuge 3 SR med 75006445 swing-out rotor med 75006441-spande og -adaptere til Falcon 50 ml koniske bundrør. Disse enheder er ikke designet til at passe ind i rotorer, der kun accepterer rundbund 29 mmx 105 mm reagensglas, f.eks. Sorvall SS34 eller Beckmann JA 20. Hvis din rotor kun accepterer 29 mmx 105 mm rundbundede reagensglas, brug venligst Vivaspin™ 15, som kan bruges i enten rundbundede eller koniske centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 100 kDa
Prøvevolumen 20 mL
Sterilitet Ikke steril
Mængde 48/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
Længde (metrisk) 116 mm