Få mere at vide
Cytiva Vivaspin™ 2 prøvekoncentratorer
Shop alle Cytiva produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Op til 30 gange koncentration af prøven kan opnås med genvinding af målmolekylet typisk over 95 %. Patenteret dead-stop-teknologi sikrer, at prøverne ikke kan koncentreres til tørhed og muliggør direkte genvinding af koncentrat.
- Accepter prøvevolumener fra 100 μL til 20 ml med en række molekylvægtsgrænseværdier fra M r 3000 til 100.000
- Vertikal polyethersulfon semipermeabel membran, der adskiller øvre og nedre kammer, modstår blokering og tolererer høj strømningshastighed
- Centrifugering tvinger opløsningsmidlet gennem membranen og efterlader en koncentreret prøve i det øvre kammer
- Kompatibel pH-område: 1 til 9
- Aktivt membranareal: 1,2 cm 2
- Vivaspin 2 tilbyder nem, kontaktfri opbevaring ved omvendt at dreje koncentratet ind i genopretningshætten
For maksimal genvinding skal du vælge en MWCO, der er mindst 50 % mindre end molekylstørrelsen af arten af interesse.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Filtreringsområde | 1,2 cm 2 |
| Mængde | 25/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 400μ L til 2 ml |
| Længde (metrisk) | 126 mm |
| Bredde (metrisk) | 17 mm |