Description
- Membran adsorber teknologi
- Hurtig og sikker virusrensning
- Klar til brug - sæt indeholder alle buffere og enheder, du har brug for
Specifications
Specifications
| Endotoksin koncentration | <0,025 EU/ml |
| Ligand type | Kvartær ammonium |
| Inkluderer | 6 x AdenoPACK Maxi spin søjler med Sartobind™ ionbyttermembran, klarings- og koncentrationsenheder, alle buffere ekskl Benzonase™ |
| Prøvestørrelse | 20 mL |
| Test tid | 1 hr. |
| Oprensningsmål | Op til 1 x 10 12 adenosvirus type 5 partikler fra 20 ml cellekultur |
| Antal forberedelser | 6 x 20 mL |
| Prøvetype | Cellekultur |
| Til brug med (applikation) | Adeno virus rensning type 5 |