Få mere at vide
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-kassetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10628581 Shop alle Sartorius produkter
Materiale (membran):
Cellulose
PES
MWCO:
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10628581
Brand: Sartorius VF20P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en standard for brugervenlighed, pålidelighed og fleksibilitet uovertruffen af andre filtreringssystemer. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-kassetter er klar til brug, genanvendelige laboratorie-crossflow-kassetter til at koncentrere op til 5L prøver. Fås i forskellige MWCO'er og membrantyper til forskellige anvendelsesbehov.
Hurtig, effektiv koncentration
  • Optimalt egnet til cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration
  • Bruger en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran for høj flowhastighed
  • Tynd-kanal, flip-flow recirkulationsvej giver høje krydsstrømningshastigheder med minimal pumpehastighed
  • Hurtig koncentration ved hjælp af en eller to kassetter
    • Et enkelt modul koncentrerer typisk 1L med en faktor 50 på mindre end 30 minutter
    • To moduler, der anvendes parallelt, koncentrerer 5L med en faktor 50 på under 75 minutter
  • Næsten total genvinding af koncentratet opnås med en enkelt skylning
  • Et 500 ml forseglet diafiltreringsreservoir kan tilføjes for hurtig og bekvem bufferudskiftning
Praktisk og nem at bruge
  • En enhed leveres med alt nødvendigt tilbehør (undtagen pumpe og pumpehoved)
    • Inkluderer slange, trykindikator, flowbegrænser og højtrykspumpeslange
    • Nødvendigt udstyr: peristaltisk pumpe med størrelse 16 pumpehoved
  • Kan nemt rengøres og genbruges flere gange
  • Klart hus til procesovervågning
  • Klar til brug, engangskassetter
  • Opsæt nemt to kassetter til at køre samtidigt for hurtigere koncentration
    • Brug et formonteret Y-stik med de korrekte slangestørrelser og fittings
    • Størrelse 16 rør bruges til at forbinde de to Vivaflow 200 enheder
    • Størrelse 15 slange til at forbinde til pumpen, med størrelse 15 pumpehoved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Til brug med (udstyr) Labscale TFF system
Materiale Akryl
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Prøvevolumen Op til 2,5 L
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 200 cm 2
Til brug med (applikation) Cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration
Inkluderer Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings
Maks. Tryk 60psi
Pumpeflowhastighed 200 til 400 ml/min.
Mængde 1 stk.
Temperatur (engelsk) Max. 140 °F
Temperatur (metrisk) Maks 60 °C
Type Crossflow kassette
Volumen (metrisk) 5 L
Lydstyrke (metrisk) Hold op 5.3 mL
Dimensioner (L x B x H) 4,96 x 1,49 x 5,43 tommer. (12,6 x 3,8 x 13,8 cm)
Længde (metrisk) 12.6 cm
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (metrisk) kanal 1 cm
Højde (metrisk) 13.8 cm
Højde (metrisk) kanal 0.04 cm