Få mere at vide
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-kassetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10489701 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Materiale (membran):
Cellulose
PES
MWCO:
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (membran) MWCO Pakningsstørrelse
10489701 PES 0,2μ m Hver
10449321 PES 30 kDa Hver
10387261 PES 10 kDa Hver
10205951 PES 100 kDa Hver
10631072 Cellulose 10 kDa Hver
10062291 PES 50 kDa Hver
10118871 Cellulose 30 kDa Hver
10628581 PES 5 kDa Hver
15364596 Cellulose 100 kDa Hver
11785036 Cellulose 5 kDa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10489701 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VF20P7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5345.00 DKK
    4291.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1053.89 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilbyder en standard for brugervenlighed, pålidelighed og fleksibilitet uovertruffen af andre filtreringssystemer. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-kassetter er klar til brug, genanvendelige laboratorie-crossflow-kassetter til at koncentrere op til 5L prøver. Fås i forskellige MWCO'er og membrantyper til forskellige anvendelsesbehov.
Hurtig, effektiv koncentration
  • Optimalt egnet til cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration
  • Bruger en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran for høj flowhastighed
  • Tynd-kanal, flip-flow recirkulationsvej giver høje krydsstrømningshastigheder med minimal pumpehastighed
  • Hurtig koncentration ved hjælp af en eller to kassetter
    • Et enkelt modul koncentrerer typisk 1L med en faktor 50 på mindre end 30 minutter
    • To moduler, der anvendes parallelt, koncentrerer 5L med en faktor 50 på under 75 minutter
  • Næsten total genvinding af koncentratet opnås med en enkelt skylning
  • Et 500 ml forseglet diafiltreringsreservoir kan tilføjes for hurtig og bekvem bufferudskiftning
Praktisk og nem at bruge
  • En enhed leveres med alt nødvendigt tilbehør (undtagen pumpe og pumpehoved)
    • Inkluderer slange, trykindikator, flowbegrænser og højtrykspumpeslange
    • Nødvendigt udstyr: peristaltisk pumpe med størrelse 16 pumpehoved
  • Kan nemt rengøres og genbruges flere gange
  • Klart hus til procesovervågning
  • Klar til brug, engangskassetter
  • Opsæt nemt to kassetter til at køre samtidigt for hurtigere koncentration
    • Brug et formonteret Y-stik med de korrekte slangestørrelser og fittings
    • Størrelse 16 rør bruges til at forbinde de to Vivaflow 200 enheder
    • Størrelse 15 slange til at forbinde til pumpen, med størrelse 15 pumpehoved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Materiale Akryl
Materiale (membran) PES
MWCO 0,2μ m
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 200 cm 2
Til brug med (applikation) Cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration
Inkluderer Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings
Maks. Tryk 60psi
Pumpeflowhastighed 200 til 400 ml/min.
Mængde 1 stk.
Temperatur (engelsk) Max. 140 °F
Temperatur (metrisk) Maks 60 °C
Type Crossflow kassette
Volumen (metrisk) 5 L
Lydstyrke (metrisk) Hold op 5.3 mL
Dimensioner (L x B x H) 4,96 x 1,49 x 5,43 tommer. (12,6 x 3,8 x 13,8 cm)
Længde (metrisk) 12.6 cm
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (metrisk) kanal 1 cm
Højde (metrisk) 13.8 cm
Højde (metrisk) kanal 0.04 cm
Til brug med (udstyr) Labscale TFF system
Prøvevolumen Op til 2,5 L