Få mere at vide
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-kassetter
Shop alle Sartorius produkter
Materiale (membran):
Cellulose
PES
MWCO:
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hurtig, effektiv koncentration
- Optimalt egnet til cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration
- Bruger en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran for høj flowhastighed
- Tynd-kanal, flip-flow recirkulationsvej giver høje krydsstrømningshastigheder med minimal pumpehastighed
- Hurtig koncentration ved hjælp af en eller to kassetter
- Et enkelt modul koncentrerer typisk 1L med en faktor 50 på mindre end 30 minutter
- To moduler, der anvendes parallelt, koncentrerer 5L med en faktor 50 på under 75 minutter
- Næsten total genvinding af koncentratet opnås med en enkelt skylning
- Et 500 ml forseglet diafiltreringsreservoir kan tilføjes for hurtig og bekvem bufferudskiftning
- En enhed leveres med alt nødvendigt tilbehør (undtagen pumpe og pumpehoved)
- Inkluderer slange, trykindikator, flowbegrænser og højtrykspumpeslange
- Nødvendigt udstyr: peristaltisk pumpe med størrelse 16 pumpehoved
- Kan nemt rengøres og genbruges flere gange
- Klart hus til procesovervågning
- Klar til brug, engangskassetter
- Opsæt nemt to kassetter til at køre samtidigt for hurtigere koncentration
- Brug et formonteret Y-stik med de korrekte slangestørrelser og fittings
- Størrelse 16 rør bruges til at forbinde de to Vivaflow 200 enheder
- Størrelse 15 slange til at forbinde til pumpen, med størrelse 15 pumpehoved
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Format | Kassette |
| Til brug med (udstyr) | Labscale TFF system |
| Materiale | Akryl |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Prøvevolumen | Op til 2,5 L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 200 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Cellekultursupernatantkoncentration, viruskoncentration og vandkoncentration |
| Vis mere |