Få mere at vide
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit
Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
100 kDa
30 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | PCR |
Materiale | Polycarbonate, Polypropylene |
MWCO | 100 kDa |
Til brug med (applikation) | Concentration, Desalting, buffer exchange |
Materiale til hus | Polycarbonate, Polypropylene |
Mængde | 25/Pk. |
Prøvetype | DNA |
Type | Vivacon 500 Centrifugal Unit |
Volumen (metrisk) | 0.1 to 0.5 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion