Få mere at vide
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit Artikelnummer.: 11735785
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit
Artikelnummer. 11735785 Shop alle Sartorius produkter
30 kDa, Pakke med 25
MWCO:
100 kDa
30 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11735785
Brand: Sartorius™ VN01H21ETO
Se alternative produkter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PCR
Materiale Polycarbonate, Polypropylene
MWCO 30 kDa
Til brug med (applikation) Concentration, Desalting, buffer exchange
Materiale til hus Polycarbonate, Polypropylene
Mængde 25/Pk.
Prøvetype DNA
Type Vivacon 500 Centrifugal Unit
Volumen (metrisk) 0.1 to 0.5 mL
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit >