Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4187745 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Mængde:
100 pakke
25 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 12333720
Brand: Sartorius VN01H31
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For op til 500μ L, Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling på 500μ L prøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
Vivacon 500 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer til prøver op til 500 μl. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer i dette volumenområde. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 500 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 500 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
  • Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
  • Lavt bindende materiale
  • Mulighed for omvendt spin
  • MWCO trykt på
  • Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 18 min.
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 50 kDa
Prøvevolumen 500μ L
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 0,32 cm 2
Til brug med (applikation) DNA-koncentration, afsaltning, bufferudveksling, fraktionering
Maks. Kraft 5000xG
Mængde 25 stk
Prøvetype DNA, peptid
Type Koncentrator
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Lydstyrke (metrisk) Hold op <5μ L
Dimensioner (L x B) 1,77 x 0,48 tommer. (4,5 x 1,24 cm)
Længde (engelsk) 1,77 tommer.
Længde (engelsk) Ryg Spin 1,87 tommer.
Længde (metrisk) 4.5 cm
Længde (metrisk) Rygspind 4.75 cm
Bredde (engelsk) 0,48 tommer.
Bredde (metrisk) 1.24 cm