Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
For op til 500μ L, Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling på 500μ L prøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
Vivacon 500 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer til prøver op til 500 μl. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer i dette volumenområde. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 500 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 500 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
- Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
- Lavt bindende materiale
- Mulighed for omvendt spin
- MWCO trykt på
- Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50ng/mL |
| Koncentrationstid | 18 min. |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | Regenereret cellulose |
| MWCO | 30 kDa |
| Prøvevolumen | 500μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 0,32 cm 2 |
| Vis mere |