Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
For op til 500μ L, Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling på 500μ L prøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
Brand:  Sartorius VN01H21
1074.37 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11739275
  • 1345.00 DKK / Pakke med 25
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
For op til 500μ L, Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling på 500μ L prøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
Vivacon 500 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer til prøver op til 500 μl. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer i dette volumenområde. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 500 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 500 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
  • Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
  • Lavt bindende materiale
  • Mulighed for omvendt spin
  • MWCO trykt på
  • Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer244301587 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato27/06/2025 KatalognummerVN01H21
Partinummer230700867 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato29/06/2024 KatalognummerVN01H21
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator > Vivacon 500 DNA-koncentrator; 30.000 MWCO; 25/Pk.