Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11729275 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Mængde:
100 pakke
25 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde Pakningsstørrelse
11729275 10 kDa 25 stk Pakke med 25
12333720 50 kDa 25 stk Pakke med 25
11786345 50 kDa 100 pakke Pakke med 100
11756345 10 kDa 100 pakke Pakke med 100
11739275 30 kDa 25 stk Pakke med 25
12343720 100 kDa 25 stk Pakke med 25
11766345 30 kDa 100 pakke Pakke med 100
11796345 100 kDa 100 pakke Pakke med 100
11716355 2 kDa 100 pakke Pakke med 100
11719275 2 kDa 25 stk Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11729275 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VN01H01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1089.57 DKK / Pakke med 25
    Spare 95.43 DKK
    8% Slukket
På lager
For op til 500μ L, Vivacon™ 500 er centrifugale enheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling på 500μ L prøver. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer. Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
Vivacon 500 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer til prøver op til 500 μl. De er også det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer i dette volumenområde. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 500 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 500 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
  • Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
  • Lavt bindende materiale
  • Mulighed for omvendt spin
  • MWCO trykt på
  • Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 25 min.
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 10 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 0,32 cm 2
Til brug med (applikation) DNA-koncentration, afsaltning, bufferudveksling, fraktionering
Maks. Kraft 7500xG
Mængde 25 stk
Prøvetype DNA, peptid
Type Koncentrator
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Lydstyrke (metrisk) Hold op <5μ L
Dimensioner (L x B) 1,77 x 0,48 tommer. (4,5 x 1,24 cm)
Længde (engelsk) 1,77 tommer.
Længde (engelsk) Ryg Spin 1,87 tommer.
Længde (metrisk) 4.5 cm
Længde (metrisk) Rygspind 4.75 cm
Bredde (engelsk) 0,48 tommer.
Bredde (metrisk) 1.24 cm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen 500μ L