Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 500 125 kDa
Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer.
- Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
- Komplet og meget reproducerbar genvinding af koncentratet.
- Omvendt spinningstrinkapacitet.
- Koncentration af op til 0,5 ml genomisk DNA eller peptidprøver.
- Lavt bindende materiale.
- MWCO udskrevet på enhed.
- Udvalgte cut offs tilgængelige sterile og DNA-free til ting som retsmedicinske ansøgninger.
- qPCR-assay over 55 cyklusser med en verificeret detektionsgrænse< 2 s
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Mængde | 100 Pk. |
| Produktlinje | Centrifugal ultrafiltreringsanordning |
| Sterilitet | Steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |