Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125kDa
Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
100/Pk.
25/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer.
- Brugen af Hydrosart™ membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
- Komplet og meget reproducerbar genvinding af koncentratet.
- Omvendt spinningstrinkapacitet.
- Koncentration af op til 0,5 ml genomisk DNA eller peptidprøver.
- Lavt bindende materiale.
- MWCO udskrevet på enhed.
- Udvalgte cut offs tilgængelige sterile og DNA-free til ting som retsmedicinske ansøgninger.
- qPCR-assay over 55 cyklusser med en verificeret detektionsgrænse< 2 s
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | MWCO: 125.000 Daltons |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 2,0 ml, 55μ L (Dead Stop Volume) |
| Mængde | 100/Pk. |
| Produktlinje | Centrifugal ultrafiltreringsanordning |
| Materiale | Polycarbonatkoncentratorhus, polypropylenfiltratbeholder, celluloseacetatmembran |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur