Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125kDa
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15933040 Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 15933040
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ VN02H81
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Centrifugalenheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling af 2 mL prøver.
  • Det foretrukne produkt til proteinfraktioneringsapplikationer.
  • Brugen af Hydrosart membraner resulterer i høj genvinding fra fortyndede prøver.
  • Komplet og meget reproducerbar genvinding af koncentratet.
  • Omvendt spinningstrinkapacitet.
  • Koncentration af op til 0,5 ml genomisk DNA eller peptidprøver.
  • Lavt bindende materiale.
  • MWCO udskrevet på enhed.
  • Udvalgte cut offs tilgængelige sterile og DNA-free til ting som retsmedicinske ansøgninger.
  • qPCR-assay over 55 cyklusser med en verificeret detektionsgrænse< 2 s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MWCO: 125.000 Daltons
Volumen (metrisk) 0,1 til 2,0 ml, 55μ L (Dead Stop Volume)
Mængde 25/pakke
Produktlinje Centrifugal ultrafiltreringsanordning
Materiale Polycarbonatkoncentratorhus, polypropylenfiltratbeholder, celluloseacetatmembran