Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ 250 ml vaskeflasker med bred mund
Beskrivelse
- Fremstillet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP
- Opfylder i overensstemmelse med direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS)
- Påtrykt:
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- Præcis sprøjtestråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprøjterøret
- VENT-CAP-designet forhindrer næsten alt statisk overtryk og minimerer lækage eller dryp
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 146 mm |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Lukketype | Udluftet |
| Vis mere |