Få mere at vide
Vitlab™ VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker med bred mund
Artikelnummer. p-7114707
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Ethylacetat
Pentan
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15722056
Brand: Vitlab™ 1351859
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtter den nemme visuelle identifikation af mediet. Vitlab™ VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker med bred mund og farvet udluftningshætte inkluderer en præcis spraystråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprayrøret.
  • Flasker lavet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP.
  • Med farvet VENT-CAP som understøtter nem visuel identifikation af mediet.
  • Kemisk formel, CAS-nr., farepiktogram, signalord
  • Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Rød
Højde (metrisk) 146 mm
Kemisk etiket Ethylacetat
Diameter (metrisk) 58 mm