Få mere at vide
Vitlab™ VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Ethylacetat
Pentan
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Flasker lavet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP.
- Med farvet VENT-CAP som understøtter nem visuel identifikation af mediet.
- Kemisk formel, CAS-nr., farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Højde (metrisk) | 146 mm |
| Kemisk etiket | Ethylacetat |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |