Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker med bred mund
Artikelnummer. 15722066
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Eddikesyre
Hexan
Isopropanol
Metanol
Tetrahydrofuran (THF)
Skrue farve:
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Skrue farve Pakningsstørrelse
15722066 500 mL Tetrahydrofuran (THF) Rød Pakke med 6
15771976 250 mL Metanol Grøn Pakke med 12
15781976 250 mL Isopropanol Gul Pakke med 12
12771178 500 mL Hexan Rød Pakke med 6
15791976 500 mL Eddikesyre Rød Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15722066 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 1352939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 DKK
    420.65 DKK / Pakke med 6
    Spare 71.35 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Arbejd sikkert med potentielt farlige kemikalier. VITLAB™ VITsafe™ Wide Mouth LDPE sikkerhedsvaskeflasker har et permanent sikkerhedsaftryk, farvekodet VENT-CAP, letpåfyldningsåbning og præcis spraykontrol for at eliminere dryp og lækager og for at sikre sikker håndtering. Fås til en række forskellige kemikalier.
Arbejde med kemiske stoffer, der nogle gange er farlige, kræver et højt niveau af ansvar og omhu. VITsafe™ sikkerhedsvaskeflasker opfylder alle sikkerhedskrav for sikker håndtering. Sprayflasker er individuelt pakket ind i tydeligt mærkede polyethylenposer.
Konstrueret af holdbare, gennemsigtige materialer
  • Lavdensitets polyethylen (LDPE) flasker
  • Sprøjterør lavet af autoklaverbar, kemisk resistent polypropylen (PP)
  • Flasker med bred mund til nem og sikker påfyldning, selv uden tragt
  • Gennemsigtigt materiale til nem identifikation og overvågning
Permanent sikkerhedsaftryk på flasken med alle vigtige oplysninger
  • Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
  • Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
  • I overensstemmelse med EU-direktiv nr. 1272/2008 (GHS)
Metalfri, farveafkølet VENT-CAP
  • Design eliminerer næsten alt statisk overtryk
  • Forhindrer stort set al utæthed eller dryp, der kan opstå ved temperaturændringer i laboratoriet
  • Farvekodede hætter understøtter nem visuel identifikation af mediet
  • Flasker bruger skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
Optimeret til præcis sprøjtekontrol
  • Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
  • Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Materiale LDPE
Emballage Individuelt pakket ind i PE-pose
Mængde 6 Pakke
Skrue farve Rød
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Mund Brede
Højde (metrisk) 166 mm
Kemisk etiket Tetrahydrofuran (THF)
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Udluftet skruelåg