Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker med bred mund
Beskrivelse
Arbejde med kemiske stoffer, der nogle gange er farlige, kræver et højt niveau af ansvar og omhu. VITsafe™ sikkerhedsvaskeflasker opfylder alle sikkerhedskrav for sikker håndtering. Sprayflasker er individuelt pakket ind i tydeligt mærkede polyethylenposer.
Konstrueret af holdbare, gennemsigtige materialer
Konstrueret af holdbare, gennemsigtige materialer
- Lavdensitets polyethylen (LDPE) flasker
- Sprøjterør lavet af autoklaverbar, kemisk resistent polypropylen (PP)
- Flasker med bred mund til nem og sikker påfyldning, selv uden tragt
- Gennemsigtigt materiale til nem identifikation og overvågning
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- I overensstemmelse med EU-direktiv nr. 1272/2008 (GHS)
- Design eliminerer næsten alt statisk overtryk
- Forhindrer stort set al utæthed eller dryp, der kan opstå ved temperaturændringer i laboratoriet
- Farvekodede hætter understøtter nem visuel identifikation af mediet
- Flasker bruger skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
- Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
- Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| Emballage | Individuelt pakket ind i PE-pose |
| Mængde | 6 Pakke |
| Skrue farve | Rød |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 166 mm |
| Kemisk etiket | Hexan |
| Vis mere |