Få mere at vide
Vitlab™ VITsafe™ Smalmundede vaskeflasker med påtryk
Artikelnummer. 11787929
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Methylenchlorid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Pakningsstørrelse
11787929 500 mL Acetone Pakke med 12
11877900 500 mL Isopropanol Pakke med 12
11897900 500 mL Methylenchlorid Pakke med 6
10491161 500 mL Methylenchlorid Hver
10644883 500 mL Acetone Hver
11857900 500 mL Destilleret vand Pakke med 12
10702751 500 mL Destilleret vand Hver
11887900 500 mL Ethanol Pakke med 12
10490971 500 mL Ethanol Hver
10124374 1000 mL Destilleret vand Pakke med 12
15702056 1000 mL Ethanol Pakke med 12
11817930 1000 mL Acetone Pakke med 12
15792046 1000 mL Ethylacetat Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11787929 Supplier Vitlab™ Supplier No. 1432829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    765.34 DKK / Pakke med 12
    Spare 179.66 DKK
    19% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Identificer medier hurtigt og nemt med disse farvekodede vaskeflasker. VITsafe™ Smalmundede vaskeflasker med påtryk har en præcis spraystråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprayrøret.
  • Flasker lavet af LDPE (eller PP til acetone og MEK), med polypropylen sprayrør
  • VENT-CAP eliminerer praktisk talt lækage og forhindrer næsten alt statisk overtryk
  • Farvekodet for nem visuel identifikation af mediet
Flasker har holdbart sikkerhedspåtryk i overensstemmelse med direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS), samt med alle vigtige oplysninger:
  • Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Kemisk formel, CAS-nr., farepiktogram, signalord
  • Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Skruelåg, sprøjterør
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 12 Pakke
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 180 mm
Kemisk etiket Acetone
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 74 mm
Lukketype Udluftet
Certificeringer/compliance Direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS)
Produkttype Vaskeflaske