Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ Smal mund sikkerhedsvaskeflasker
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Plast |
| Mængde | 6 Pakke |
| Mund | Smal |
| Kemisk etiket | Hexan |
| Diameter (metrisk) | 74 mm |
| Lukketype | Udluftet skruelåg |