Få mere at vide
Thermo Scientific™ VitroEase™ Methylaminwolframat negativ farve
Mængde:
5 mL
Beskrivelse
- En nem, klar til brug negativ farve til elektronmikroskopi (EM ) analyse
- Leveres som en stabil, brugsklar 2% pletopløsning
- Nem at bruge med ligefrem farvningsprotokol
- Ensartet, elektrontæt plet til EM
- Fugter både gitterfilm og prøver godt ved en neutral pH
- Tørrer uden krystallisering, ideel til EM gitter
- Plet vil ikke beskadige sarte strukturer så meget som fosfowolframat (PTA)
- Fundet at være nyttig til negativ farvning af makromolekyler, vira og membraner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 6.8 |
| Mængde | 5 mL |
| Grad | Cryo-EM klasse |
| Fysisk form | Væske |