Få mere at vide
Thermo Scientific™ VitroEase™ Træningssæt
Artikelnummer. 17691546 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
17691546 25 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 17691546 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A51363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6810.00 DKK
    5924.70 DKK / Pakke med 25
    Spare 885.30 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
De Thermo Scientific™ VitroEase™ Cryo-EM Training Kit giver en komplet løsning, der inkluderer detaljerede instruktioner til vellykket forberedelse af gitre til kryo-elektronmikroskopi enkeltpartikelanalyse.
  • De VitroEase™ Cryo-EM Training Kit er designet til at give de nødvendige komponenter til at komme i gang med cryo-EM-analyse af proteinprøver
  • Prøveforberedelse er en stor flaskehals i kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) enkeltpartikelanalyse (SPA)
  • I øjeblikket udføres prøveoptimering ofte på en ikke-systematisk måde, hvilket forlænger optimeringstiden over flere dage eller endda uger
  • Sættet indeholder et positivt kontrolprotein, apoferritin, der er designet specifikt til at imødekomme de strenge behov for høj proteinrenhed, minimal proteinaggregering og intakt proteinstruktur
  • Almindeligt brugt tilbehør til forberedelse af gitter er også inkluderet, såsom pincet til manipulation, gitter og gitterkasser til opbevaring
  • Detaljerede trin-for-trin instruktioner guider brugeren gennem den langvarige forglasningsproces
  • Tilsammen kan styringen og komponenterne bruges som en sammenligning for succes for nye brugere eller til kvalitetskontrol for ekspertbrugere
  • Gitter og tilbehør leveres af pålidelige kilder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til 25 gitterforberedelser.
Indeholder VitroEase Apoferritin Standard (Kat. nr. A51362), pincet, gitter og gitterkasser.
Til brug med (applikation) Cryo-EM SPA
Til brug med (udstyr) Kryo-elektronmikroskoper
Mængde 25 forberedelser