Få mere at vide
Ismatec™ Viton™ Slange til peristaltiske pumper
Slangestørrelse:
26
30
42
46
48
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Pakningsstørrelse:
50ft
Hver
Beskrivelse
- Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,79 mm |
| Materiale | Viton |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Til brug med | C/L Pumpe serie |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangestørrelse | 48 |
| Flowhastighed | 66 ml/min |
| Slange Barb | 1/8 tommer |
| Vis mere |