Få mere at vide
Ismatec™ Viton™ Slange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. 15379737
Slangestørrelse:
26
30
42
46
48
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Pakningsstørrelse:
50ft
Hver
Artikelnummer. 15379737
Brand: Ismatec™ 9763242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har fremragende kemisk resistens, især over for syrer og baser, hvilket gør den til et glimrende valg til krævende applikationer som syre- og opløsningsmiddeloverførsel. Den håndterer også temperaturer fra 8 til 400 F, °hvilket gør den ideel til arbejde med høje temperaturer.
  • Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Diameter (metrisk) Indvendig 2,06 mm
Materiale Viton
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Til brug med C/L Pumpe serie
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangestørrelse 42
Flowhastighed 45 ml/min
Slange Barb 3/32 tommer.
Maksimalt tryk 25,3 psi, 1,75 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttype Microbore Slange