Få mere at vide
Ismatec™ Viton™ Slange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. 12448630
Slangestørrelse:
26
30
42
46
48
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Pakningsstørrelse:
50ft
Hver
Artikelnummer. 12448630
Brand: Ismatec™ 9763226
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har fremragende kemisk resistens, især over for syrer og baser, hvilket gør den til et glimrende valg til krævende applikationer som syre- og opløsningsmiddeloverførsel. Den håndterer også temperaturer fra 8 til 400 F, °hvilket gør den ideel til arbejde med høje temperaturer.
  • Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Oversigt Forlængerrør, Viton , 0,89 mm ID, 50 fod/pk
Diameter (engelsk) Indre 0,035 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,89 mm
Materiale Viton
Diameter (engelsk) Ydre 0,101 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.59 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Til brug med C/L Pumpe serie
Emballagemængde 50 ft./pk.
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 10,8 ml/min.
Materiale (forsegling) Viton
Maksimalt tryk 25,3 psi, 1,75 bar
Produkttype Microbore Slange