Få mere at vide
Cole-Parmer™ Viton Slange
Artikelnummer. 11938139 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11938139 3,2 mm 7.5m
1 options
Artikelnummer. 11938139 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0643402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    507.76 DKK / 7.5m
    Spare 89.24 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Brug denne slange til syre- og opløsningsmiddeloverførsel. Cole-Parmer™ Viton Rør er ideel til højtemperaturapplikationer.
  • Uigennemsigtig sort slange
  • Rør fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -13 til +204 °C (8 til 400 °F)
  • Sterilisering anbefales ikke
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Viton
Diameter (engelsk) Ydre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af syre og opløsningsmiddel
Min. Driftstemperatur (engelsk) 8 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -13 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 1,45 bar
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Viton Slange