Få mere at vide
Heidolph™ Viton™ Slange
Product Code. 10055751 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Indvendig:
8,4 mm
Unit Size:
1m
Product Code. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10055751 8,4 mm 1m
1 options
Product Code. 10055751 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5255002800
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug denne slange, når du har brug for fremragende syrebestandighed ved høje temperaturer. Heidolph™ Viton™ Slangen er glat, biokompatibel og inert.
  • Lav gaspermeabilitet.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og ætsende stoffer ved høje temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance GLP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8,4 mm
Materiale Viton
Diameter (metrisk) Udvendig 9.5 mm
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Lav gaspermeabilitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler og ætsende stoffer ved høje temperaturer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode 16 timer (ved °250 C med varmluftscirkulation anbefales.)
Højde (metrisk) 6,7 m Vand
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Begrænsninger Begrænset ydeevne levetid.
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger