Få mere at vide
Cole-Parmer™ Viton™ Slange, FDA-kompatibel
Artikelnummer. 11812130
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 11812130
Brand: Cole-Parmer™ 0643501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til bekymringsfri syreoverførsel, hvor FDA-overholdelse er påkrævet. Cole-Parmer™ FDA-kompatibel Viton™ Rør er ideel til syre- og opløsningsmiddeloverførselsapplikationer og arbejde ved høje temperaturer.
  • God kemikalieresistens, uigennemsigtig hvid
  • FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600)
  • Temperaturområde: -32 til 204 °C
  • Steriliser: Cirkulerende varmluftovn ved 249 °C i 16 timer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Maksimalt tryk 14.5 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger til pumper