Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Artikelnummer. 11592583 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
5m
Artikelnummer. 11592583
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
  • Massefylde 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer