Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
1862.21 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
- God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
- Andre størrelser fås på forespørgsel
- Massefylde 1,83 g/cm 3
- Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
6 mm | |
5 m | |
Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer |
Viton | |
3 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Viton Gummi rør > ID: 3 mm; OD: 6 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion