Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Brand:  Fisherbrand™ FB68946
798.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11572583
  • 1065.00 DKK / 5m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremragende kemisk resistens, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
6 mm
5 m
Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Viton
1.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Viton Gummi rør > ID: 1,5 mm; OD: 6 mm