Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Brand:  Fisherbrand™ FB68945
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11562583
  • 817.00 DKK / 5m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
  • Massefylde 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
5 mm
5 m
Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Viton
1.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Viton Gummi rør > ID: 1,5 mm; OD: 5 mm