Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Brand:  Fisherbrand™ FB68943
270.30 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11542583
  • 345.00 DKK / 5m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
  • Massefylde 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
3 mm
5 m
Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
Viton
1 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Viton Gummi rør > ID: 1 mm; OD: 3 mm