Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Artikelnummer. 11522593 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11522593 12 mm 2,5 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1,5 mm 5m
11572583 6 mm 1,5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1,5 mm 5m
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11522593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3382.71 DKK
    2535.94 DKK / 5m
    Spare 846.77 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
  • Massefylde 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 2,5 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer