Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
5m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Viton |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer |