Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Materiale | Viton |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer |