Få mere at vide
Fisherbrand™ Viton Gummi rør
Artikelnummer. 11502593 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1,5 mm 5m
11572583 6 mm 1,5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1,5 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
11522593 12 mm 2,5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11502593
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed, især over for aggressive brændstoffer, syrer, animalske og vegetabilske olier, opløsningsmidler, alkoholer og blegemidler
  • God modstandsdygtighed over for ozon og stråling
  • Andre størrelser fås på forespørgsel
  • Massefylde 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 til 300 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af ætsende væsker, selv ved høje temperaturer