Få mere at vide
Cole-Parmer™ Viton FDA-kompatibel slange
Artikelnummer. 15496763
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
15,8 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
7.5m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15496763 19,1 mm 25ft
11822130 3 mm 7.5m
15436763 4,8 mm 25ft
15446763 6,4 mm 25ft
15456763 8 mm 25ft
15466763 9,6 mm 25ft
15486763 15,8 mm 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15496763 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0643509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FDA-kompatibel fødevare- eller laboratorieapplikationer, syre- og opløsningsmiddeloverførsel, højtemperaturarbejde
  • God kemikalieresistens, uigennemsigtig hvid
  • Certificering: FDA-kompatibel
  • Temperaturområde: -25 til 400 °F (-32 til 204 °C)
  • Steriliser: Cirkulerende varmluftovn ved 480 °F (249 °C)
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 3/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 19,1 mm
Materiale Viton
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme
Diameter (metrisk) Udvendig 25.4 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -25 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Steriliseringsmetode Cirkulerende varmluftovn ved 480 °F (249 °C)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 14.5 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 4000 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Viton Rør (FDA-kompatibel)