Få mere at vide
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handsker
Artikelnummer. 13274029
Skift visning
:
Størrelse: 8
Artikelnummer.
13274029 Størrelse: 8
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 13274029 Leverandør Honeywell KCL™ Leverandørnr. 089008111X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890-handsker er meget kemisk modstandsdygtige og velegnede til brug med aggressive kemikalier.
  • Meget kemikaliebestandig, helt uundværlig ved arbejde med aggressive kemikalier
  • Beskyttelseshandske af super kvalitet
  • Fremstillet med miljøvenlig sprøjtestøbningsproces
  • Løstsiddende, så varmebeskyttende handsker kan bæres under
  • Kan genbruges efter kontaminering via speciel rengøringsproces (se venligst KCL )
  • Kan kombineres med kemisk beskyttende beklædning
  • Fremragende lav nedbrydning
  • God modstandsdygtighed over for polycykliske aromatiske kulbrinter (petrokemikalier)
  • Meget god beskyttelse mod ekstremt aggressive og giftige kemikalier
  • Meget lufttæt
  • Opløsningsmiddelfri
  • Meget god temperaturbestandighed
  • Meget modstandsdygtig over for ozon og sollys (UV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EF kategori PPE 3
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 1
Materiale Fluorcarbon gummi
Størrelse 8
Tykkelse (metrisk) 0.7 mm
Punkteringsvurdering 1
Modstandsdygtig overfor Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af kemikalier: G
Tear Rating 0
Længde (metrisk) 340 til 360 mm