Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vito S3 sko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Smarte arbejdssko med vandafvisende overdel i fuldnarvet og nubucklæder
- Hydro-Tec antibakteriel og Wellness-læderfor
- Antibakterielle indlæg med læder toplag
- Ståltåhætter og aramidfiber penetrationsbestandige mellemsål
- Komfort mellemsåler i polyurethan (PU) med termoplastisk polyurethan (TPU) ydersål
- Normal pasform
- Slidte sko kan returneres til producenten til genbrug (porto medfølger); behold kvitteringen og kontakt os for flere detaljer, når den tid kommer
- Ydersålen er modstandsdygtig over for brændselsolie
- Fremragende skridsikkerhed
- Energiabsorberende hæle for komfort og støtte
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 S3 FO |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Regering, Kommune, Olie og Gas |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 47 |
| Tå materiale | Stål |
| Passe | Ekstra bred bredde |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Produkttype | Sikkerhedssko |