Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Artikelnummer. 15752086
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15752086
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 607081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vitlab™ Griffinbægre af polypropylen er præget med letlæselig hævet blå skala for nøjagtig måling.
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed.
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
  • Velegnet til fødevarer
  • Fremstillet iht ISO 7056
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 1,65 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.2 cm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til almen brug
Højde (engelsk) 2,36
Højde (metrisk) 6 cm
Inkrementer 10 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 257 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 125 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Blå gradueret skala
Stil Griffin