Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylen Griffin-bægre
Beskrivelse
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed.
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
- Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
- Velegnet til fødevarer
- Fremstillet iht ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,08''. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til almen brug |
| Højde (engelsk) | 9,72 tommer. |
| Højde (metrisk) | 24.7 cm |
| Inkrementer | 500 mL |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 257 °F |
| Vis mere |