Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylen Griffin-bægre
Artikelnummer. 15262549
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15262549 250 mL Pakke med 6
15752086 50 mL Pakke med 12
15762086 100 mL Pakke med 12
15742096 5000 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15262549 Leverandør BRANDTECH™ VITLAB™ Leverandørnr. 610081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 DKK
    107.91 DKK / Pakke med 6
    Spare 1.09 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Polypropylen Griffin-bægre er præget med letlæselige, hævede blå skalaer for nøjagtig måling.
Fremstillet med meget gennemsigtig polypropylen for optimal synlighed.
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C, til design med hævede gradueringer
  • Velegnet til fødevarer
  • Fremstillet iht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 2,75 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 7 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til almen brug
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Højde (metrisk) 9.5 cm
Inkrementer 50 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 257 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 125 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Støbt og trykt gradueret skala
Stil Griffin